Merck
A6969
Sigma-Aldrich
L-アルギニン 一塩酸塩
98.5-101.0%, suitable for cell culture, not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications
別名:
(S)-(+)-2-アミノ-5-[(アミノイミノメチル)アミノ]ペンタン酸 一塩酸塩, (S)-(+)-アルギニン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N4O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
210.66
Beilstein:
3631658
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-アルギニン 一塩酸塩, not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
認証
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
品質水準
アッセイ
98.5-101.0%
形状
powder
光学活性
[α]20/D 22.1 to 22.9°, c = 8 in 6 M HCl
品質
meets EP, JP, USP testing specifications
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
white
mp
226-230 °C
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
密度
1.42 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): 16.58-17.00%
sulfate (SO42-): ≤0.020%
微量陽イオン
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
heavy metals: ≤10 ppm
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
官能基
(Guanidine)
amine
carboxylic acid
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-アルギニン一塩酸塩は、いくつかの生物学的プロセスにおいて極めて重要な役割を果たす必須アミノ酸であるL-アルギニンの塩酸塩形態です。細胞培養栄養補助剤として生物学および生化学の研究で一般的に使用され、さまざまな細胞タイプの増殖と維持を助けます。
アプリケーション
L-アルギニン一塩酸塩はマウス膵臓潅流の実験で使用されています。L-アルギニン一塩酸塩はSILAC培地の構成成分としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-アルギニンは二塩基性の準必須アミノ酸です。L-アルギニンはクレアチニンの前駆体として作用します。ほとんどの食物タンパク質の天然成分です。
一酸化窒素シンターゼの基質で、シトルリンと一酸化窒素(NO)に転換されます。一酸化窒素依存的な機序によってインスリンの放出を誘導します。
特徴および利点
  • 細胞培養および生化学の研究に適している
  • 多数の研究用途に適した高品質化合物
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
2501202:
A6969-10G:
A6969-100G:
A6969-25KG:
A6969-BULK:
A6969-1KG:
2530137:
A6969-25G:
A6969-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nina C Hubner et al.
Methods (San Diego, Calif.), 53(4), 453-459 (2010-12-28)
Large-scale proteomic screens are increasingly employed for placing genes into specific pathways. Therefore generic methods providing a physiological context for protein-protein interaction studies are of great interest. In recent years many protein-protein interactions have been determined by affinity purification followed
The role of somatostatin in GLP-1-induced inhibition of glucagon secretion in mice
Anne Orgaard
Diabetologia, 60(9), 1731-1739 (2017)
Lorenzo Galluzzi K
Cell-wide Metabolic Alterations Associated with Malignancy (2014)
J. P. Felix D'Mello
Amino Acids in Human Nutrition and Health (2012)
Élie Lambert et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 19(5), 808-827 (2020-03-04)
HNF4α is a nuclear receptor produced as 12 isoforms from two promoters by alternative splicing. To characterize the transcriptional capacities of all 12 HNF4α isoforms, stable lines expressing each isoform were generated. The entire transcriptome associated with each isoform was