製品名
L-アルギニン 一塩酸塩, reagent grade, ≥98% (HPLC), powder
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white
mp
>235 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A5131-10G:
A5131-100KG:
A5131-500G:
A5131-VAR:
A5131-25G:
A5131-BULK:
A5131-1G:
A5131-25KG:
A5131-100G:
A5131-1KG:
A5131-1G-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.