Merck
W381918
Sigma-Aldrich
L-アルギニン
99%, FCC, FG
別名:
(S)-2-アミノ-5-グアニジノペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
174.20
FEMA番号:
3819
Beilstein:
1725413
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
17.003
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.320
アッセイ
99%
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +27°, c = 8 in 6 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
faint
SMILES記法
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI Key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-アルギニンは組織修復および生殖のような多くの生理学的プロセスで重要な役割を果たすアミノ酸です。これは哺乳動物において一酸化窒素を合成するための重要な前駆体です。これらの要因で L-アルギニンを含む栄養素補充は様々な健康上の利益を示す可能性があります。
アプリケーション
  • メタボロミクスによるアプローチにより、糖尿病予備群から 2 型糖尿病への進行における代謝異常を解明:この研究では、糖尿病予備群から 2 型糖尿病への移行中の代謝変化を調べるために L-アルギニンを使用し、早期介入のための新たな標的を提示しています(Ji et al., 2024 Jun)。論文へのリンク
  • 加齢に伴う心房細動におけるアミノ酸プロファイルの変化:加齢に伴う心房細動に対する治療戦略の開発における L-アルギニンの潜在的可能性に焦点を当て、心血管系の加齢におけるその役割を調査しています(Huang et al., 2024 Mar)。論文へのリンク
生物化学的/生理学的作用
一酸化窒素シンターゼの基質で、シトルリンと一酸化窒素(NO)に転換されます。一酸化窒素依存的な機序によってインスリンの放出を誘導します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W381918-1KG:
W381918-5KG:
W381918-SAMPLE:
W381918-10KG:
W381918-BULK:
W381918-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Blood pressure and metabolic changes during dietary L-arginine supplementation in humans.
Siani A, et al.
American Journal of Hypertension, 13(5), 547-551 (2000)
L-Arginine Research Progress (2012)
Krishnan Suresh Kumar et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(11), 5474-5479 (2010-08-21)
A new series of 3-(benzylideneamino)-2-phenylquinazoline-4(3H)-ones were prepared through Schiff base formation of 3-amino-2-phenyl quinazoline-4(3)H-one with various substituted carbonyl compounds. Their chemical structures were elucidated by spectral studies. Cytotoxicity and antiviral activity were evaluated against herpes simplex virus-1 (KOS), herpes simplex
Diane N Singhroy et al.
Retrovirology, 10, 73-73 (2013-07-23)
Protein arginine methyltransferase 6 (PRMT6) is a nuclear enzyme that methylates arginine residues on histones and transcription factors. In addition, PRMT6 inhibits HIV-1 replication in cell culture by directly methylating and interfering with the functions of several HIV-1 proteins, i.e.
Kaoru Kumazaki et al.
Nature, 509(7501), 516-520 (2014-04-18)
Newly synthesized membrane proteins must be accurately inserted into the membrane, folded and assembled for proper functioning. The protein YidC inserts its substrates into the membrane, thereby facilitating membrane protein assembly in bacteria; the homologous proteins Oxa1 and Alb3 have