Merck
A2646
Sigma-Aldrich
D-アルギニン
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
別名:
(R)-2-アミノ-5-グアニジノペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
174.20
Beilstein:
1725412
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
D-アルギニン, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
white to off-white
mp
226 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m1/s1
InChI Key
ODKSFYDXXFIFQN-SCSAIBSYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルギニン(Arg)は、二塩基性アミノ酸であり、以下の2個のエナンチオマーとして存在します。D-ArgおよびL-Argです。D-Argは、内因性のカチオン性アミノ酸であり、中枢神経系に認められます。
アプリケーション
D-アルギニンは、以下の用途に使用されています:
  • 異なる有機炭素源を摂食する淡水堆積古細菌の代謝の多様性を研究するための有機基質として
  • アルギナーゼによる仮性狂犬病ウイルス(PRV)プラーク形成の阻害におけるその役割を検討するため
  • クロマトグラフィーによる分離の標準物質として
生物化学的/生理学的作用
D-アルギニンは、準必須アミノ酸であり、中枢神経系(CNS)の細胞死を維持します。CNSにおいてグルココルチコイドが誘発する神経毒性に対し神経保護作用を有する可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A2646-250MG:
A2646-1G:
A2646-5G:
A2646-BULK:
A2646-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Griselda Canteros
Drug discovery today, 19(5), 627-636 (2013-11-21)
In humans, as in other mammals, endogenous glucocorticoids (GCs) are essential for adapting to physiological life stress. They are also crucial for the healthy development of the fetus. However, when the physiological concentrations of GCs increase over a long period
Federica Lazzari et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-17)
D- and L-arginine-based polyamidoamino acids, called D- and L-ARGO7, retain the chirality and acid/base properties of the parent -amino acids and show pH-dependent self-structuring in water. The ability of the ARGO7 chiral isomers to selectively interact with chiral biomolecules and/or
Bridget E Fomenky et al.
Scientific reports, 8(1), 14147-14147 (2018-09-22)
This study investigated the effect of supplementing the diet of calves with two direct fed microbials (DFMs) (Saccharomyces cerevisiae boulardii CNCM I-1079 (SCB) and Lactobacillus acidophilus BT1386 (LA)), and an antibiotic growth promoter (ATB). Thirty-two dairy calves were fed a
Xiaobo Zhou et al.
Experimental cell research, 359(1), 195-204 (2017-07-29)
Preeclampsia(PE) is a pregnancy complication that is diagnosed by the new onset of hypertension and proteinuria. The etiology of PE remains unclear; however, growing evidence indicates that mitochondrial impairment contributes to the pathogenesis. Therefore, we aim to investigate the function
Michelle Wehling-Henricks et al.
PloS one, 5(5), e10763-e10763 (2010-05-28)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is the most common, lethal disease of childhood. One of 3500 new-born males suffers from this universally-lethal disease. Other than the use of corticosteroids, little is available to affect the relentless progress of the disease, leading