Merck
A4474
SAFC
L-アルギニン
医薬品製造
別名:
(S)-2-アミノ-5-グアニジノペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
174.20
Beilstein:
1725413
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
由来生物
non-animal source
品質水準
アッセイ
>98.5%
フォーム
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
222 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
適合性
suitable for manufacturing use
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI Key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品のDocumentationを要求するには、カスタマーサポート(Customer Support)にお問い合わせいただき、「製品文書」を選択してください。本製品のDocumentationへのアクセスには秘密情報開示契約が必要となります。
バイオ医薬品プロセスに使用する高品質原料を提供するメルクのSAFC®ポートフォリオは、厳密な品質管理手順の適用を受けるとともに、M-Clarityプログラムによって定義される要件に適合するようお客様をサポートするための文書と専門技術情報が付与されます。
M-Clarity Program
上流工程で使用する化学薬品の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに新旧の治療薬を製造するための高品質な原材料を提供するほか、速やかな市場投入や規制課題の単純化にも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
アプリケーション
L-アルギニンは非必須アミノ酸です。治療用組換えタンパク質およびモノクローナル抗体の商業的バイオ生産のための細胞培養培地成分として使用されます。
生物化学的/生理学的作用
一酸化窒素シンターゼの基質で、シトルリンと一酸化窒素(NO)に転換されます。一酸化窒素依存的な機序によってインスリンの放出を誘導します。
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4474-A150X:
A4474-1KG:
A4474-10KG:
A4474-25KG:
A4474-BULK:
A4474-VAR:
A4474-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Krishnan Suresh Kumar et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(11), 5474-5479 (2010-08-21)
A new series of 3-(benzylideneamino)-2-phenylquinazoline-4(3H)-ones were prepared through Schiff base formation of 3-amino-2-phenyl quinazoline-4(3)H-one with various substituted carbonyl compounds. Their chemical structures were elucidated by spectral studies. Cytotoxicity and antiviral activity were evaluated against herpes simplex virus-1 (KOS), herpes simplex
Diane N Singhroy et al.
Retrovirology, 10, 73-73 (2013-07-23)
Protein arginine methyltransferase 6 (PRMT6) is a nuclear enzyme that methylates arginine residues on histones and transcription factors. In addition, PRMT6 inhibits HIV-1 replication in cell culture by directly methylating and interfering with the functions of several HIV-1 proteins, i.e.
Ahmed Moursy et al.
Nucleic acids research, 42(10), 6659-6672 (2014-04-03)
Regulation of SMN2 exon 7 splicing is crucial for the production of active SMN protein and the survival of Spinal Muscular Atrophy (SMA) patients. One of the most efficient activators of exon 7 inclusion is hnRNP G, which is recruited
Jia-Yi Dong et al.
American heart journal, 162(6), 959-965 (2011-12-06)
Previous studies suggest that L-arginine, an amino acid and a substrate of nitric oxide synthase, may have blood pressure (BP)-lowering effect. Because some studies were performed with limited number of patients with hypertension and therefore limited statistical power with sometimes
Kaoru Kumazaki et al.
Nature, 509(7501), 516-520 (2014-04-18)
Newly synthesized membrane proteins must be accurately inserted into the membrane, folded and assembled for proper functioning. The protein YidC inserts its substrates into the membrane, thereby facilitating membrane protein assembly in bacteria; the homologous proteins Oxa1 and Alb3 have