由来生物
non-animal source
品質水準
アッセイ
≥98.5%
フォーム
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
282 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
適合性
suitable for manufacturing use
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
その他の活性
cytotoxicity, tested
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI Key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
M-Clarity Program
上流工程で使用する化学薬品の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに新旧の治療薬を製造するための高品質な原材料を提供するほか、速やかな市場投入や規制課題の単純化にも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H3911-VAR:
H3911-BULK:
H3911-25KG:
H3911-A150XCONF:
H3911-A150X:
H3911-1KG:
H3911-100G:
H3911-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)