Merck
A5474
SAFC
L-アスパラギン酸
医薬品製造
別名:
(S)-(+)-アミノコハク酸, (S)-アミノブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
133.10
Beilstein:
1723530
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.26
由来生物
non-animal source
品質水準
アッセイ
≥98.5%
フォーム
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL
適合性
suitable for manufacturing use
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
その他の活性
cytotoxicity, tested
SMILES記法
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品のDocumentationを要求するには、カスタマーサポート(Customer Support)にお問い合わせいただき、「製品文書」を選択してください。本製品のDocumentationへのアクセスには秘密情報開示契約が必要となります。
バイオ医薬品プロセスに使用する高品質原料を提供するメルクのSAFC®ポートフォリオは、厳密な品質管理手順の適用を受けるとともに、M-Clarityプログラムによって定義される要件に適合するようお客様をサポートするための文書と専門技術情報が付与されます。
M-Clarity Program
上流工程で使用する化学薬品の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに新旧の治療薬を製造するための高品質な原材料を提供するほか、速やかな市場投入や規制課題の単純化にも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
アプリケーション
L-アスパラギン酸は、23のタンパク質構成アミノ酸の1つです。 それは、非必須アミノ酸です。 医療用遺伝子組換えタンパク質及びモノクローナル抗体製剤の市販用バイオ製造のための細胞培養培地の成分として使用されます。
生物化学的/生理学的作用
速いシナプス興奮を伝える主要な神経伝達物質です。
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A5474-1KG:
A5474-BULK:
A5474-VAR:
A5474-100G:
A5474-10KG:
A5474-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Ann-Louise Johansson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), 8912-8917 (2013-05-16)
Proton transfer across biological membranes underpins central processes in biological systems, such as energy conservation and transport of ions and molecules. In the membrane proteins involved in these processes, proton transfer takes place through specific pathways connecting the two sides
Guus B Erkens et al.
Nature, 502(7469), 119-123 (2013-10-05)
Excitatory amino acid transporters (EAATs) are secondary transport proteins that mediate the uptake of glutamate and other amino acids. EAATs fulfil an important role in neuronal signal transmission by clearing the excitatory neurotransmitters from the synaptic cleft after depolarization of
Tamami Uejima et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 69(Pt 3), 345-351 (2013-03-23)
Rab small GTPases regulate vesicle transport in eukaryotes by interacting with various effectors. Guanine nucleotide-exchange factor (GEF) catalyzes the transition from inactive GDP-bound Rab to active GTP-bound Rab. The existence of several GDP-bound intermediates containing the Arabidopsis thaliana Rab5 homologue
Yoshikatsu Kanai et al.
Molecular aspects of medicine, 34(2-3), 108-120 (2013-03-20)
Glutamate transporters play important roles in the termination of excitatory neurotransmission and in providing cells throughout the body with glutamate for metabolic purposes. The high-affinity glutamate transporters EAAC1 (SLC1A1), GLT1 (SLC1A2), GLAST (SLC1A3), EAAT4 (SLC1A6), and EAAT5 (SLC1A7) mediate the
Yoshiki Tanaka et al.
Nature, 496(7444), 247-251 (2013-03-29)
Multidrug and toxic compound extrusion (MATE) family transporters are conserved in the three primary domains of life (Archaea, Bacteria and Eukarya), and export xenobiotics using an electrochemical gradient of H(+) or Na(+) across the membrane. MATE transporters confer multidrug resistance