certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. A1330000
traceable to USP 1043819
APIファミリー
aspartic acid
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1104-1G-BULK:
PHR1104-1G-PW:
PHR1104-1G:
PHR1104-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック