由来生物
non-animal source
品質水準
アッセイ
≥98.5%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Ajinomoto
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
mp
254 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
その他の活性
cytotoxicity, tested
SMILES記法
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI Key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
M-Clarity Program
上流工程で使用する化学薬品の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに新旧の治療薬を製造するための高品質な原材料を提供するほか、速やかな市場投入や規制課題の単純化にも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H4036-A150X:
H4036-1KG:
H4036-BULK:
H4036-10KG:
H4036-VAR:
H4036-100G:
H4036-A150XCONF:
H4036-25KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック