Merck
H0750000
ヒスチジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
L-ヒスチジン, (S)-2-アミノ-3-(4-イミダゾリル)プロピオン酸, NSC 137773
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O2
CAS番号:
分子量:
155.15
Beilstein:
84088
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
histidine
メーカー/製品名
EDQM
mp
282 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI Key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
ヒスチジンEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
生物化学的/生理学的作用
ヒスチジンデカルボキシラーゼの作用によってヒスタミンとなる前駆体です。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
H0750000:
H0750000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yoshikazu Tsukasaki et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(45), 16011-16016 (2014-10-31)
The cadherins Fat and Dachsous regulate cell polarity and proliferation via their heterophilic interactions at intercellular junctions. Their ectodomains are unusually large because of repetitive extracellular cadherin (EC) domains, which raises the question of how they fit in regular intercellular
Hai Zhou et al.
Nature communications, 5, 4884-4884 (2014-09-12)
Thermosensitive genic male-sterile (TGMS) lines, which are male-sterile at restrictive (high) temperatures but male-fertile at permissive (low) temperatures, have been widely used in breeding two-line hybrid rice (Oryza sativa L.). Here we find that mutation of thermosensitive genic male sterile
Ana E Zeraik et al.
International journal for parasitology, 44(8), 523-531 (2014-04-29)
Septins are guanosine-5'-triphosphate-binding proteins involved in wide-ranging cellular processes including cytokinesis, vesicle trafficking, membrane remodelling and scaffolds, and with diverse binding partners. Precise roles for these structural proteins in most processes often remain elusive. Identification of small molecules that inhibit
Tetsuya Chujo et al.
PloS one, 9(6), e98737-e98737 (2014-06-04)
WRKY transcription factors and mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascades have been shown to play pivotal roles in the regulation of plant defense responses. We previously reported that OsWRKY53-overexpressing rice plants showed enhanced resistance to the rice blast fungus. In this
Kun Xu et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 72(2), 383-399 (2014-07-21)
The Streptococcus thermophilus CRISPR3-Cas (StCas9) system has been shown to mediate DNA cleavage in its original host and in E. coli as well as in vitro. Here, we have reconstituted the StCas9 system in yeast and conducted a systematic optimization