certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
282 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI Key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
73767-1G:
73767-100MG:
73767-VAR:
73767-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)