Merck
P9386
Sigma-Aldrich
ポリ-L-ヒスチジン
mol wt 5,000-25,000
別名:
L-Histidine homopolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
形状
powder or solid
品質水準
分子量
5,000-25,000
white to light yellow
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI Key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ-L-ヒスチジンは両性化合物です。その構造内のイミダゾール環はプロトン化−脱プロトン化を可能にします。
アプリケーション
ポリ-L-ヒスチジンは以下に使用されています。
  • 多層カーボンナノチューブ(MWCNT)の分散用ポリカチオンとして
  • 細胞外エンベロープウイルス膜を破壊する能力を調査するためのポリイオン化合物として
  • 細胞ベースおよびin vivo抗プリオンアッセイでの抗プリオン活性のスクリーニング。
生物化学的/生理学的作用
ポリ-L-ヒスチジン(Phis)コポリマーは生体適合性があり、pHに反応して毒性が低くなります。エンドリソソームの脱出機能を示します。Phisとポリエチレングリコール−ポリ(d,l-ラクチド)(PEG-PLA)とのコポリマーはドキソルビシンの送達に効果的です。pH感受性ポリ(l-ヒスチジン)コポリマーミセルには、酸性微小環境で抗がん剤を送達する用途があります。
アナリシスノート
分子量はMALLSで測定されています。
その他情報
ポリアミノ酸に関するさらに詳細な技術情報をお求めの場合は、ポリアミノ酸FAQをご覧下さい。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9386-50MG:
P9386-VAR:
P9386-100MG:
P9386-10MG:
P9386-BULK:
P9386-2MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yi-Fang Zeng et al.
Biomaterials, 33(36), 9239-9245 (2012-10-03)
Loading of viral vectors in synthetic polymers is a promising strategy for overcoming hurdles associated with viral gene delivery. For enhanced gene expression at a specific site, gene transfer by using hydrogels represents a versatile approach. In this study, adeno-associated
Yuehua Cong et al.
Bioconjugate chemistry, 23(2), 248-263 (2012-01-17)
The efficacy of protein-based medicines can be compromised by their rapid clearance from the blood circulatory system. Achieving optimal pharmacokinetics is a key requirement for the successful development of safe protein-based medicines. Protein PEGylation is a clinically proven strategy to
Hongbo Zhang et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 40(10), 1935-1944 (2012-07-12)
Many laboratories use recombinant UDP-glucuronosyltransferases (UGTs), expressed in baculovirus-infected insect cells, for drug glucuronidation studies. We have infected Sf9 insect cells with increasing amounts of recombinant baculovirus, encoding either UGT1A9 or UGT2B7, and measured both glucuronidation activity and immunodetectable UGT
Shoichiro Asayama et al.
Bioconjugate chemistry, 23(7), 1437-1442 (2012-06-12)
Poly(L-histidine) (PLH) with dimethylimidazole groups has been synthesized as a pH-sensitive polypeptide to control the stability of its small interfering RNA (siRNA) polyion complexes for RNA interference (RNAi). The resulting methylated PLH (PLH-Me) was water-soluble despite deprotonation of the imidazole
Pablo R Dalmasso et al.
Biosensors & bioelectronics, 39(1), 76-81 (2012-07-17)
We report for the first time the development of a sensitive and selective glucose biosensor based on the self-assembling of multiwall carbon nanotubes (MWCNTs) dispersed in polyhistidine (Polyhis) and glucose oxidase (GOx) on glassy carbon electrodes (GCE). The supramolecular architecture
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.