Merck
A1270000
アルギニン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
L-アルギニン, (S)-2-アミノ-5-グアニジノペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
174.20
Beilstein:
1725413
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
arginine
メーカー/製品名
EDQM
mp
222 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI Key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
アルギニンEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
生物化学的/生理学的作用
一酸化窒素シンターゼの基質で、シトルリンと一酸化窒素(NO)に転換されます。一酸化窒素依存的な機序によってインスリンの放出を誘導します。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
A1270000-50MG:
A1270000:
A1270000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Jurgen R Piet et al.
The Journal of infectious diseases, 209(11), 1781-1791 (2013-12-18)
Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) is a major human pathogen causing pneumonia, sepsis and bacterial meningitis. Using a clinical phenotype based approach with bacterial whole-genome sequencing we identified pneumococcal arginine biosynthesis genes to be associated with outcome in patients with pneumococcal meningitis.
Lindsay D Plank et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 61(2), 639-647 (2014-09-13)
Preliminary work suggested that perioperative immunonutrition (IMN) enriched in n-3 fatty acids, arginine, and nucleotides may improve preoperative nutritional status, enhance postoperative recovery, and reduce postoperative infectious complications in patients undergoing liver transplantation (LT). The current study examined these outcomes
Phyllis S Y Chong et al.
Cancer research, 74(11), 3043-3053 (2014-04-02)
PRL-3, an oncogenic dual-specificity phosphatase, is overexpressed in 50% of acute myelogenous leukemia (AML) and associated with poor survival. We found that stable expression of PRL-3 confers cytokine independence and growth advantage of AML cells. However, how PRL-3 mediates these
Yannick Auclair et al.
DNA repair, 12(7), 459-465 (2013-05-21)
Post-translational modifications are well-known modulators of DNA damage signaling and epigenetic gene expression. Protein arginine methylation is a covalent modification that results in the addition of methyl groups to the nitrogen atoms of the arginine side chains and is catalyzed
Hartmut Grasemann et al.
Current pharmaceutical design, 18(5), 726-736 (2012-01-11)
The concentrations of nitric oxide are decreased in airways of patients with cystic fibrosis. The reasons for this nitric oxide deficiency are incompletely understood but may include reduced production from nitric oxide synthases due to decreased expression, the enzymes in