Merck
W381920
Sigma-Aldrich
L-アルギニン
natural, FCC, FG
別名:
(S)-2-アミノ-5-グアニジノペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
174.20
FEMA番号:
3819
Beilstein:
1725413
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
17.003
NACRES:
NA.21
由来生物
corn
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
mp
222 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
官能
faint
SMILES記法
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI Key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
一酸化窒素シンターゼの基質で、シトルリンと一酸化窒素(NO)に転換されます。一酸化窒素依存的な機序によってインスリンの放出を誘導します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
W381920-BULK-K:
W381920-1KG-K:
W381920-10KG-K:
W381920-5KG-K:
W381920-VAR-K:
W381920-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)