製品名
SUPELCOGEL™ C610H、6%架橋HPLCカラム, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L17
製品種目
SUPELCOGEL™
特徴
endcapped: no
包装
1 ea of
パラメーター
85 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
粒径
9 μm
分離法
ion exclusion
製品選択ツール.をお試しください
ガードカートリッジ
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
59320-BULK-U:
59320-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.
プロトコル
Increasing corn-to-ethanol conversion and production yield drive discussions on fuel ethanol's economic and environmental viability in biofuel.
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.