安全性情報
57094
Supelco
Supelclean ENVI-Carb SPEチューブ
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
別名:
Supelclean ENVI-Carb, 0.5 g/6 mL, 30本入り
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41115712
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
100 m2/g
容量
6 mL
マトリックス活性基
carbon phase
粒径
120-400 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グラファイト処理ノンポーラスカーボン
保持メカニズム:逆相
サンプルとマトリックスの適合性:水溶液(飲料水、地下水、廃水)
  • 表面積:100 m2/g;粒径:120/400 mesh
  • 逆相条件で使用した場合、非極性と極性の両方のマトリックスにおいて、極性と非極性の有機化合物に対して極めて高い親和性を示します。
  • カーボン表面は、6角形の環状構造が相互に結合し、重なってグラファイトシートを形成しています。
  • カーボン相はノンポーラスであるため、吸着の際に分析対象物が固相の細孔に分散する必要がなく、迅速な処理が可能です。
  • 独立した研究者が、ENVI-Carbは、地下水、果物、野菜などの様々なマトリックスから200種類を超える農薬のサンプルを迅速に調製するのに極めて有用であることを明らかにしています。
アプリケーション
Supelclean ENVI-Carb SPEチューブは、固相抽出してからガスクロマトグラフィー質量分析法(SPE-GC-MS)を使用することにより地下水に含まれるチオジグリコールを測定するための、サンプル調製の一部に使用されています。
法的情報
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
57094-SAMPLE:
57094:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of thiodiglycol in groundwater using solid-phase extraction followed by gas chromatography with mass spectrometric detection in the selected-ion mode.
Tomkins AB and Sega AG
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 911(1), 85-96 (2001)
Md Mehedi Hassan et al.
Food chemistry, 338, 127796-127796 (2020-08-18)
Trace detection of toxic chemicals in foodstuffs is of great concern in recent years. Surface-enhanced Raman scattering (SERS) has drawn significant attention in the monitoring of food safety due to its high sensitivity. This study synthesized signal optimized flower-like silver
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
関連コンテンツ
固相抽出(SPE:Solid phase extraction)は、クロマトグラフィー分析(例:HPLC、GC、TLC)の事前に迅速かつ選択的にサンプルを調製・精製するために用いる手法です。SPEはサンプルマトリックスの交換、分析対象物の濃縮、および干渉物質や汚染物質の除去に使用されており、データを向上させ、分析カラムを保護します。
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPE