物質
PE frit
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean™
組成
bed wt., 1 g
包装
pkg of 30 ea
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
6 mL
マトリックス
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
silica bonding
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
アプリケーション
- 高速液体クロマトグラフィー/蒸発光散乱検出(HPLC-ELSD)による測定前の、乳製品中のリン脂質の抽出。
- ガスクロマトグラフィー/質量分析(GC-MS)による推定前の、ポルトガル産オリーブオイル中の遊離およびエステル型ステロールの抽出。
- GC/タンデム質量分析(MS/MS)による定量前の、クリーム中の合成ムスクの抽出。
- 親水性相互作用液体クロマトグラフィー(HILIC)とELSDおよびイオントラップ-飛行時間質量分析(IT-TOF MS)を併用して定量を行う前の、乳サンプル中のリン脂質の抽出。
法的情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
57051-SAMPLE:
57051:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)