安全性情報
52732-U
Supelco
多層シリカゲルSPEチューブ
configured for US EPA Method 8290, PTFE frit, glass hardware, volume 6 mL, pk of 30
別名:
Glass Silica Gel SPE (for EPA 8290), 6 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
PTFE frit
glass hardware
品質水準
組成
bed A, 0.1 g (silica)
bed B, 0.2 g (basic silica (2% KOH coated))
bed C, 0.4 g (acidic silica (22% H2SO4 coated))
bed D, 0.2 g (silica)
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
アプリケーション
food and beverages
適合性
configured for US EPA Method 8290
詳細
米国環境保護庁(EPA)のMethod 8290(「高分解能ガスクロマトグラフィー/高分解能質量分析法(HRGC/HRMS)によるポリ塩化ジベンゾダイオキシン(PCDD)およびポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)の分析」)専用に開発されました
EPA Method 8290に使用する試料を清浄化するには、1)多層シリカゲルクラスカラム、2)硫酸ナトリウム/アルミナガラスカラム、および3)多層セライト545-活性炭ガラスカラムが関係する、手充填したガラスクロマトグラフィーの一連のステップが必要です。
カタログ番号52732-Uは、必要な多層シリカゲルガラスカラムの代わりに使用でき、カタログ番号52733-Uは、必要な多層セライト545-活性炭ガラスカラムの代わりに使用できます。
これらのSPEチューブの充填層の重量は、EPA Method 8290に記載された重量より少ないことに注意してください。したがって、これらのSPEチューブを使う場合は、試料体積をそれに応じて減らす必要があります。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
52732-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
シリカゲル high-purity grade (7734), pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
391484
シリカゲル
Celite® 545 AW reagent grade
Supelco
20199-U
Celite® 545 AW