Merck
20199-U
Supelco
Celite® 545 AW Inorganic Adsorbent
reagent grade, 550 mesh, acid washed
別名:
融剤焼成珪藻土, Celite®フィルターエイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
製品名
Celite® 545 AW, reagent grade
グレード
reagent grade
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
フォーム
powder
包装
pkg of 454 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
2-3.5 m2/g
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
26 μm
ポアサイズ
170000 Å mean pore size
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケイソウ土[Celite 545 AW]は、沈殿物によって形成された単細胞藻類/珪藻の骨格の残骸であると考えられます。DEは、クチクラ脂質の剥離と吸着を引き起こす界面活性剤です。DEは、化学的殺虫剤の有効な代替物です。DEは、破砕して焼結するとクリストバル石を生成する非晶質シリカです。
試薬用、Celite® 545 AW。酸洗浄、高純度のフラックス焼成ケイソウ土シリカ、特にクロマトグラフィーおよびその他の研究室用途に調製されています。
アプリケーション
  • Celite® 545 AWが、分取クロマトグラフィーを使用したファゴピリトールの精製において固定相として使用されました。
  • Celite® 545 AWが、分画法のための充填剤として使用され、画分はGC-ECD、GC/ECNI-MSおよびIC-MS/MSを用いて分析されました。
法的情報
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
20199-U:4548173964997
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R L Obendorf et al.
Carbohydrate research, 328(4), 623-627 (2000-11-28)
The molecular structure of fagopyritol A1, a novel galactopyranosyl cyclitol from buckwheat seeds, was determined to be O-alpha-D-galactopyranosyl-(1 --> 3)-D-chiro-inositol by 1H and 13C NMR. Fagopyritol A1 is a positional isomer of fagopyritol B1 (O-alpha-D-galactopyranosyl-(1 --> 2)-D-chiro-inositol), representing a different
Urs Berger et al.
Journal of chromatography. A, 973(1-2), 123-133 (2002-11-20)
The separation properties of different chromatographic methods regarding the enantioselective separation of axially chiral (atropisomeric) polybrominated biphenyls (PBB) were studied. For this purpose, the technical hexabromobiphenyl product Firemaster BP-6 was characterised by gas-chromatography coupled to electron capture detection (GC/ECD) and
Alexander J Krynitsky et al.
Analytica chimica acta, 567(1), 94-99 (2007-08-29)
A rapid, sensitive, and specific method was developed for the determination of perchlorate anion in foods. The foods included high moisture fruits and vegetables, low moisture foods (e.g. wheat flour and corn meal), and infant foods. Improvements to existing procedures
H Checkoway et al.
American journal of epidemiology, 145(8), 680-688 (1997-04-15)
The potential carcinogenicity of crystalline silica to humans remains a controversial issue. The authors conducted an historical cohort mortality study of 2,342 male workers exposed to crystalline silica, predominantly cristobalite, in a diatomaceous earth mining and processing facility in California.
Waseem Akbar et al.
Journal of economic entomology, 97(2), 273-280 (2004-05-25)
This research tested the suppressive ability of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin alone and in combination with diatomaceous earth against the red flour beetle, Tribolium castaneum (Herbst). Adults did not show a dose response to B. bassiana, and the addition of
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.