Merck
22140
Sigma-Aldrich
セライト® 545
filter aid, treated with sodium carbonate, flux calcined
別名:
融剤焼成珪藻土
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101527
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.54
品質水準
フォーム
powder
品質
flux calcined
treated with sodium carbonate
組成
Al2O3, 1.0%
CaO, 6.73%
Fe2O3, 0.46%
Na2O + K2O, 1.88%
SiO2, 89.0%
粒径中央値
≤125.30 μm (71% (acc. to Cilas))
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
珪藻土は、珪藻の化石化骨格で形成される天然非晶質シリカで作られています。本化合物は融剤とともに抽出、破砕、乾燥および煆焼されます。DEは、建築資材の充填剤、塗料および農薬の固化防止剤として広く使用されています。本化合物は、高い水および油吸収能を有しています。
アプリケーション
珪藻土はカラムクロマトグラフィーの吸着剤として使用することができます。
注意
cGMP非経口医薬品製造向けではありません
法的情報
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
22140-6X1KG-F:
22140-VAR-F:
22140-5KG-F:4548173963105
22140-1KG-F:4548173963099
22140-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Immobilization of lipases on clay, Celite 545, diethylaminoethyl-, and carboxymethyl-Sephadex and their interesterification activity.
Ansari SA and Husain Q.
Biotechnol. Tech., 12(5), 381-384 (1998)
Direct immobilization of polyphenol oxidases on Celite 545 from ammonium sulphate fractionated proteins of potato (Solanum tuberosum).
Khan AA, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 40(1), 58-63 (2006)
Lactose hydrolysis from milk/whey in batch and continuous processes by concanavalin A-Celite 545 immobilized Aspergillus oryzae ? galactosidase.
Ansari SA and Husain Q.
Food and Bioproducts Processing, 90(2), 351-359 (2012)
Violeta Chitu et al.
Cell reports, 30(9), 3004-3019 (2020-03-05)
CSF-1R haploinsufficiency causes adult-onset leukoencephalopathy with axonal spheroids and pigmented glia (ALSP). Previous studies in the Csf1r+/- mouse model of ALSP hypothesized a central role of elevated cerebral Csf2 expression. Here, we show that monoallelic deletion of Csf2 rescues most behavioral deficits
Yueru Li et al.
The American journal of pathology, 190(9), 1971-1981 (2020-06-27)
Leakage of retinal blood vessels, which is an essential element of diabetic retinopathy, is driven by chronic elevation of vascular endothelial growth factor (VEGF). VEGF quickly relaxes the endothelial cell barrier by triggering signaling events that post-translationally modify pre-existing components