安全性情報
1.02693
Supelco
Celite® 545 Diatomaceous Earth
particle size 0.02-0.1 mm
別名:
Celite® 545
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101527
EC Index Number:
272-489-0
NACRES:
NB.21
製品名
Celite® 545, particle size 0.02-0.1 mm
品質水準
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
密度
2.36 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI Key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Identity: passes test
Loss on ignition (600 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 60 %
法的情報
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1