品質
flux calcined
treated with sodium carbonate
組成
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.5%
Na2O + K2O, 3.3%
SiO2, 89.6%
損失
~0.2% loss on ignition, 900 °C
粒径中央値
18 μm (acc. to granulometric method (laser sizer))
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
56678-BULK:
56678-6X1KG:
56678-5KG:4548173981970
56678-1KG:4548173981963
56678-VAR:
試験成績書(COA)