安全性情報
60757
Supelco
C₁₈-Reversed Phase Silica Gel Chromatography Media
230-400 mesh, fully endcapped
別名:
逆相シリカゲル90 C18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
C18-逆相シリカゲル, for column chromatography, fully endcapped
グレード
for column chromatography
品質水準
形状
gel form
品質
fully endcapped
テクニック
LPLC: suitable
表面積
400 m2/g
表面被覆率
max. surface coverage (C) 17‑18% ±4 μmol/m2
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
C18 phase
粒径
230-400 mesh
40-63 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
分離法
reversed phase
アプリケーション
逆相イオン対クロマトグラフィ-に使用します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60757-50G:
60757-VAR:
60757-BULK:
60757-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Erica C Larson et al.
PloS one, 15(5), e0233485-e0233485 (2020-05-30)
Antimicrobial resistance is a growing global health and economic concern. Current antimicrobial agents are becoming less effective against common bacterial infections. We previously identified pyrrolocins A and C, which showed activity against a variety of Gram-positive bacteria. Structurally similar compounds
Seham S El-Din El-Hawary et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(12) (2019-12-19)
The prevalence of hepatic diseases globally and in Egypt particularly necessitates an intensive search for natural hepatoprotective candidates. Despite the traditional use of Chrysophyllum oliviforme L. and C. cainito L. leaves in the treatment of certain ailments, evidence-based reports on