Merck
377635
Sigma-Aldrich
オクタデシル基結合シリカゲル
200-400 mesh, extent of labeling: 20-22% loading
別名:
C18 silica gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
標識化の程度
20-22% loading
表面積
~550 m2/g
マトリックス
irregular silica particle platform
マトリックス活性基
C18 phase
粒径
200-400 mesh
ポアサイズ
60 Å pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オクタデシル基結合シリカゲルは、低~中圧逆相液体クロマトグラフィー用の固定相として広く使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
377635-100G:
377635-1KG:
377635-VAR:
377635-BULK:
377635-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of polymeric C18 stationary phases for liquid chromatography
Sander LC and Wise SA
Analytical Chemistry, 56(3), 504-510 (1984)
Antitrypanosomatid activity of flavonoid glycosides isolated from Delphinium gracile, D. staphisagria, Consolida oliveriana and from Aconitum napellus subsp. Lusitanicum
Marin C, et al.
Phytochemistry Letters, 19(2), 196-209 (2017)
Acylated flavonol glycosides from Delphinium staphisagria
Diaz JG, et al.
Phytochemistry Letters, 1(2), 125-129 (2008)