Merck
146552
Sigma-Aldrich
ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド
99%
別名:
BTEAC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(Cl)(C2H5)3
CAS番号:
分子量:
227.77
Beilstein:
3574984
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
190-192 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化ベンジルトリエチルアンモニウムは、二相条件下で重縮合反応を触媒して高分子ポリマーを形成するための相間移動触媒作用(PTC)に使用できる親油性相間移動触媒です。
以下の用途に使用できます:
  • ヒドロキシアパタイトおよび天然リン酸塩を室温で溶媒を用いずに活性化して、それぞれをクネーフェナーゲル縮合およびクライゼン-シュミット縮合の固相担体として
  • アレーンスルホンアミドおよび芳香族アルデヒドのジエチルアセタールから生成されるスルホンイミンのmCPBA酸化の効率を向上させて、2-スルホニルオキサジリジンを形成に
  • 塩化アンチモン(V)と組み合わせて、アレーンと塩化アシルおよび塩化スルホニルとのフリーデル・クラフツアシル化反応のための触媒系の形成に
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>527.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 275 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
146552-100G:
146552-25G:
146552-VAR:
146552-500G:
146552-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and properties of fluorine-containing polyarylates from tetrafluoroisophthaloyl chloride and bisphenols
Kakimoto M-A, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 25(10), 2747-2753 (1987)
Antimony (V) Chloride-Benzyltriethylammonium Chloride Complex as an Efficient Catalyst for Friedel- Crafts Acylation Reactions
Huang A-P, et al.
advanced synthesis and catalysis, 346(6), 599-602 (2004)
Claisen-Schmidt condensation catalysis by natural phosphate
Sebti S, et al.
Applied Catalysis A: General, 206(2), 217-220 (2001)
Phase-Transfer Catalyzed Polycondensation of α,α-Dichloro-p-xylene with 2, 2-Bis (4-hydroxyphenyl) propane
Yamazaki N and Imai Y
Polymer Journal, 15(8), 603-603 (1983)
Antimony (V) Chloride-Benzyltriethylammonium Chloride Complex as an Efficient Catalyst for Friedel- Crafts Acylation Reactions
Huang A-P, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(6), 599-602 (2004)