アッセイ
97%
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c2C(=O)OC(=O)c2c1F
InChI
1S/C8F4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
InChI Key
BJDDKZDZTHIIJB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
339016-BULK:
339016-VAR:
339016-5G:
339016-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
フルオロカーボンポリマーは、低分子フルオロカーボンと同様に、類似の炭化水素類と比較して、熱安定性、疎水性、疎油性、耐薬品性に優れ、低い分子間引力を示します。
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.