アッセイ
95%
フォーム
powder, crystals or chunks
mp
70-75 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C12H12O3/c1-12(2,3)7-4-5-8-9(6-7)11(14)15-10(8)13/h4-6H,1-3H3
InChI Key
YLJYVKLZVHWUCT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-tert-Butylphthalic anhydride has been used to synthesize novel yellow quinophthalone dyes for LCD color filters.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
454648-VAR:
454648-5G:
454648-BULK:
454648-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)