蒸気圧
0.16 mmHg ( 145 °C)
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
bp
371 °C (lit.)
mp
253-257 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)OC(=O)c2c1Cl
InChI
1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
InChI Key
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
680.0 °F - closed cup
引火点(℃)
360 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
131865-BULK:
131865-5G:
131865-VAR:
131865-100G:
131865-3KG:
131865-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック