アッセイ
97%
フォーム
crystals
SMILES記法
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4Cl2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
InChI Key
AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D65003-100G:
D65003-BULK:
D65003-5G:
D65003-VAR:
D65003-25G:
D65003-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)