Merck
239690
Sigma-Aldrich
コハク酸無水物
≥99% (GC)
別名:
ジヒドロ-2,5-フランジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4O3
CAS番号:
分子量:
100.07
Beilstein:
108441
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 92 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
形状
solid
bp
261 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
InChI Key
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
無水コハク酸は、五員環をもつコハク酸の環状無水物です。高分子材料、医薬品、農薬、染料、界面活性剤、有機難燃材料の製造に広く使用されています。また、イオン交換膜の架橋剤やエポキシ樹脂の硬化剤にも応用されています。
アプリケーション
コハク酸無水物は、以下に使用できます。
  • 細胞工学における注入系として、共有結合的に架橋した酸化アルギン酸/N-スクシニル-キトサンヒドロゲルの調製。
  • チップ上に官能化した酸化物表面の調製
  • 触媒として金属トリフレートの存在下で、ポリエステル合成の出発物質として。
  • ゼインフィルムの機械的特性と抗菌活性を強化する架橋剤として。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F
引火点(℃)
157 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239690-50G:
239690-BULK:
239690-250G:
239690-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yi Zhou et al.
Journal of nanobiotechnology, 15(1), 87-87 (2017-11-29)
Chemotherapeutic drugs used for cancer therapy frequently encounter multiple-drug resistance (MDR). Nanoscale carriers that can target tumors to accumulate and release drugs intracellularly have the greatest potential for overcoming MDR. Glucose transporter-1 (GLUT-1) and glutathione (GSH) overexpression in cancer cells
Allan D Rogalsky et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 99(3), 367-375 (2011-10-25)
Novel injectable hydrogels have been formed at 37°C under physiological pH using a polymer-polymer crosslinking reaction. Three different formulations were tested. After 1-day cure time at body temperature, the elastic modulus of unswollen samples ranged between 3 and 5 kPa
Sang Hyun Baek et al.
Analytical chemistry, 81(18), 7737-7742 (2009-08-12)
We present a novel dielectrophoretic technique that can be used to characterize molecular interactions inside a microfluidic device. Our approach allows functionalized beads which are initially at rest on a functionalized surface to be pulled away from the surface by
Eugenio Calandrini et al.
Optics express, 27(18), 25912-25919 (2019-09-13)
Nanoporous gold can be exploited as plasmonic material for enhanced spectroscopy both in the visible and in the near-infrared spectral regions. In particular, the peculiar morphology of such a substrate leads to a higher field confinement with respect to conventional
Ruiqin Wu et al.
Food microbiology, 84, 103236-103236 (2019-08-20)
Hepatitis A virus (HAV) continues to be the leading cause of viral hepatitis. HAV outbreaks have been linked to the consumption of milk, but methods for HAV detection in milk are very limited. We developed a method to concentrate HAV