安全性情報
8.00683
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride
for synthesis
別名:
Succinic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4O3
CAS番号:
分子量:
100.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
203-570-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.3 hPa ( 92 °C)
品質水準
フォーム
crystals
自己発火温度
480 °C
有効性
1510 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7 (10 g/L in H2O)
bp
261 °C/1013 hPa
mp
116-120 °C
転移温度
flash point 157 °C
溶解性
62.9 g/L (Hydrolysis)
密度
1.23 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
550‑600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
InChI Key
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Enhanced antimicrobial fibers: Succinic anhydride is utilized in the conjugation of chitosan with Harakeke and Hemp fibers to produce antimicrobial fibers, which significantly increase their utility in medical and hygiene products (Barker et al., 2024).
  • Antitumor diterpenoids: Succinic anhydride is integral to synthesizing new clerodane diterpenoids from Callicarpa pseudorubella, which show potential antitumor proliferative activity, expanding its applications in cancer research (Pan et al., 2024).
  • Nanogel delivery systems: It plays a role in developing nanogel delivery systems for cationic peptides, enhancing the delivery of therapeutic agents and showcasing its versatility in pharmaceutical delivery systems (Mørck Nielsen et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F
引火点(℃)
157 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ananthakrishnan Soundaram Jeevarathinam et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English) (2019-12-17)
We report a new approach to monitor drug release from nanocarriers via a paclitaxel-methylene blue conjugate (PTX-MB) with redox activity. This construct is in a photoacoustically silent reduced state inside poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles (PTX-MB@PLGA NPs). During release, PTX-MB is