Merck
ALD00564
Sigma-Aldrich
N-ヒドロキシテトラクロロフタルイミド
別名:
4,5,6,7-テトラクロロ-2-ヒドロキシ-1H-イソインドール-1,3(2H)-ジオン, テトラクロロ-N-ヒドロキシフタルイミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8HCl4NO3
CAS番号:
分子量:
300.91
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: oxidant
SMILES記法
O=C1N(O)C(C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C21)=O
InChI
1S/C8HCl4NO3/c9-3-1-2(4(10)6(12)5(3)11)8(15)13(16)7(1)14/h16H
InChI Key
UTRBHXSKVVPTLY-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-ヒドロキシテトラクロロフタルイミド(TCNHPI)は、アリール-テトラハロゲン化N-ヒドロキシフタルイミド誘導体です。1,4-ジアミノ-2,3-ジクロロアントラキノン(DADCAQ)との組み合わせにおいて、金属フリーおよび好気的条件下での分子酸素を使用する、芳香族炭化水素の酸化のための効率的触媒システムを形成します。
アプリケーション
Baranのグループによって開発された、電気化学的アリルC-H酸化反応用の新しい試薬です。本法は、毒性試薬や貴金属を使用する現在の方法に代わる、スケーラブルで持続可能な方法を提供します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00564-VAR:
ALD00564-BULK:
ALD00564-10G:
ALD00564-50G:
ALD00564-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Josep Cornella et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(7), 2174-2177 (2016-02-03)
A new transformation is presented that enables chemists to couple simple alkyl carboxylic acids with aryl zinc reagents under Ni-catalysis. The success of this reaction hinges on the unique use of redox-active esters that allow one to employ such derivatives
Efficient metal-free aerobic oxidation of aromatic hydrocarbons utilizing aryl-tetrahalogenated N-hydroxyphthalimides and 1,4-diamino-2,3-dichloroanthraquinone.
Zhang Q, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 83(10), 1364-1369 (2008)
Tian Qin et al.
Science (New York, N.Y.), 352(6287), 801-805 (2016-04-23)
Alkyl carboxylic acids are ubiquitous in all facets of chemical science, from natural products to polymers, and represent an ideal starting material with which to forge new connections. This study demonstrates how the same activating principles used for decades to
Jie Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(33), 9676-9679 (2016-07-07)
A transformation analogous in simplicity and functional group tolerance to the venerable Suzuki cross-coupling between alkyl-carboxylic acids and boronic acids is described. This Ni-catalyzed reaction relies upon the activation of alkyl carboxylic acids as their redox-active ester derivatives, specifically N-hydroxy-tetrachlorophthalimide
資料
Phil Baran教授のグループが開発した新規な試薬N-ヒドロキシテトラクロロフタルイミド(ALD00564)は、アリル位C-H結合酸化に利用可能であり、安価で大量合成にも適用できる特長があります。
Phil Baran develops ALD00564 reagent as a safe, cost-effective alternative for allylic oxidations and cross-coupling reactions.
関連コンテンツ
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.