Merck
371289
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-3-メチル-2-ブテン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=C(Br)CH3
CAS番号:
分子量:
149.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
liquid
含みます
copper pellets as stabilizer
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
40 °C/75 mmHg (lit.)
密度
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
C\C(C)=C(\C)Br
InChI
1S/C5H9Br/c1-4(2)5(3)6/h1-3H3
InChI Key
DBELOSOZLGEZBM-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-ブロモ-3-メチル-2-ブテンはビニル性臭化物化合物の1つです。パラジウム/ジ-1-アダマンチル-n-ブチルホスフィンを触媒として使用する2-ブロモ-3-メチル-2-ブテンの還元性カルボニル化が報告されています。 2-ブロモ-3-メチル-2-ブテンとナトリウム 6-(ベンゾイルオキシ)トリフルオロホウ酸ヘキシル、および 3-(ベンゾイルオキシ)トリフルオロホウ酸プロピルとのクロスカップリング反応が研究されています。
アプリケーション
2-ブロモ-3-メチル-2-ブテンは以下の調製で使用されます:
  • 2,3,4,5-テトラメチル-2,4-ヘキサジエン
  • 2-ヨード-3-メチル-2-ブテン
  • 2-アミノ-3-ヒドロキシ-4,5-ジメチルヘキサン酸のジアステレオマー
  • リチウム試薬、2-リチオ-3-メチルブテ-2-エン
  • D-アロ-(2R,3R,4R)-2-アミノ-3-ヒドロキシ-4,5-ジメチルヘキサン酸含有ペプチド、ピペコリデプシンA。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F
引火点(℃)
25 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
371289-BULK:
371289-VAR:
371289-5ML:
371289-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of All the Diastereomers of 2-Amino-3-hydroxy-4, 5-dimethylhexanoic Acid.
Spengler J and Albericio F.
European Journal of Organic Chemistry, 1, 44-47 (2014)
Synthesis and Molecular Structure of 2, 3, 4, 5-Tetramethyl-2, 4-hexadiene.
Br M, et al.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 31, 387-390 (1977)
Marta Pelay-Gimeno et al.
Nature communications, 4, 2352-2352 (2013-08-31)
Pipecolidepsin A is a head-to-side-chain cyclodepsipeptide isolated from the marine sponge Homophymia lamellosa. This compound shows relevant cytotoxic activity in three human tumour cell lines and has unique structural features, with an abundance of non-proteinogenic residues, including several intriguing amino
Palladium/di-1-adamantyl-n-butylphosphine-catalyzed reductive carbonylation of aryl and vinyl halides.
Brennfuhrer A, et al.
Tetrahedron, 63(27), 6252-6258 (2007)
Gary A Molander et al.
Tetrahedron, 63(3), 768-775 (2008-01-16)
The Suzuki-Miyaura-type cross-coupling reaction of potassium alkyltrifluoroborates with various alkenyl bromides in the presence of 10 mol % of PdCl(2)(dppf)·CH(2)Cl(2) and 3.0 equiv of Cs(2)CO(3) in aqueous toluene at 80 °C provided the desired compounds in 49-95% yields. A variety