Merck
B78203
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-1-プロペン(cisおよびtrans体)
98%
別名:
1-プロペニル 臭化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHBr
CAS番号:
分子量:
120.98
Beilstein:
1719096
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.4538 (lit.)
bp
58-63 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C\Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2+
InChI Key
NNQDMQVWOWCVEM-NSCUHMNNSA-N
アプリケーション
n-BuLi処理時に1-ブロモ-1-プロペンからプロピニルリチウムアニオンが生成し、in situでこれはその後求核付加反応を受けます。 その他のアプリケーションの一部には以下があります:
  • メチル-2-ブテノアートや1-ヨードプロピンなどの有意試薬の合成。
  • (+)-アファナモル IおよびスキラマイシンA-Cの全合成における中間体の調製。
  • アリル化ピラゾール、アリールアルキニルスルフィド、およびアレンアミドの合成。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
B78203-500G:
B78203-5G:
B78203-VAR:
B78203-BULK:
B78203-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gold (I)?Catalyzed Intermolecular [2+ 2] Cycloadditions between Allenamides and Alkenes.
Faustino H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(9), 1658-1664 (2012)
Regioconvergent and Enantioselective Rhodium?Catalyzed Hydroamination of Internal and Terminal Alkynes: A Highly Flexible Access to Chiral Pyrazoles.
Haydl A M, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(19), 6547-6551 (2016)
Facile multi-decagram synthesis of methyl but-2-ynoate.
Darses B, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 1(1), 117-119 (2014)
Total Synthesis of Skyllamycins A?C.
Total Synthesis of Natural Products, 119-150 (2018)
Asymmetric total synthesis of (+)-aphanamol I based on the transition metal catalyzed [5+ 2] cycloaddition of allenes and vinylcyclopropanes.
Wender P A and Zhang L
Organic Letters, 2(15), 2323-2326 (2000)