Merck
D40809
Sigma-Aldrich
1,2-ジブロモエチレン, cis体およびtrans体混合物
98%
別名:
アセチレンジブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH=CHBr
CAS番号:
分子量:
185.85
Beilstein:
1719351
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5405 (lit.)
bp
110 °C/754 mmHg (lit.)
密度
2.246 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br\C=C\Br
InChI
1S/C2H2Br2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
InChI Key
UWTUEMKLYAGTNQ-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
D40809-5G:
D40809-VAR:
D40809-25G:
D40809-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2