Merck
416541
Sigma-Aldrich
クマリン7
98%
別名:
3-(2-ベンゾイミダゾリル)-7-(ジエチルアミノ)クマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19N3O2
CAS番号:
分子量:
333.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
234-237 °C (lit.)
λmax
438 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4[nH]3
InChI
1S/C20H19N3O2/c1-3-23(4-2)14-10-9-13-11-15(20(24)25-18(13)12-14)19-21-16-7-5-6-8-17(16)22-19/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI Key
GOLORTLGFDVFDW-UHFFFAOYSA-N
詳細
Coumarin is also known as benzoαpyrone. Coumarin 7 is a laser dye that is usually found in the nature. Its derivatives are used in medicine and chemistry. It is present in plants in the form of glucosides. Coumarin acts as an antimutagen as it controls the mutagenic effects of several chemicals like aflatoxin B1and physical agents like ultraviolet light.
アプリケーション
レ-ザ-用色素に適しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
416541-BULK:
416541-500MG:
416541-100MG:
416541-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lisi Xie et al.
ACS nano, 14(3), 2880-2893 (2020-03-04)
Micro/nanorobots have been extensively explored as a tetherless small-scale robotic biodevice to perform minimally invasive interventions in hard-to-reach regions. Despite the emergence of versatile micro/nanorobots in recent years, matched in vivo development remains challenging, limited by unsatisfactory integration of core