アッセイ
≥99%
フォーム
solid
mp
208-210 °C (lit.)
λmax
443 nm
蛍光検出
λem 494 nm in THF
λem 505 nm in ethanol (Lasing peak 534 nm, lasing range 515 - 558 nm (DMSO), pump source XeCl (308 nm))
軌道エネルギー
HOMO 5.4 eV
LUMO 2.7 eV
OLEDデバイス性能
ITO/Alq3:Coumarin 6/Mg:Ag
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4s3
InChI
1S/C20H18N2O2S/c1-3-22(4-2)14-10-9-13-11-15(20(23)24-17(13)12-14)19-21-16-7-5-6-8-18(16)25-19/h5-12H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
VBVAVBCYMYWNOU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
546283-BULK:
546283-100MG:
546283-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
生分解性PEGポリエステルジブロック共重合体を用いた薬物内包ミセルによる疎水性薬物の溶解性の向上について紹介します。
Micelle formation addresses low solubility in IV drug delivery, overcoming clinical limitations.
蛍光寿命測定には、蛍光強度に基づく測定法にない利点があります。応用例として、蛍光寿命分析、蛍光寿命センシングおよび蛍光寿命イメージング(FLI)が挙げられます。
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.