Merck
223387
Sigma-Aldrich
塩化ニッケル(II) 六水和物
ReagentPlus®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
237.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
フォーム:
powder or crystals
品質水準
100
200
製品種目
ReagentPlus®
フォーム
powder or crystals
濃度
23.0-26.0% Ni (EDTA titration)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ニッケル(II)六水和物は、ニッケル塩水和物です。その結晶は単斜晶系であり、結晶構造はX線単結晶法により調べられました。
アプリケーション
塩化ニッケル(II)六水和物は、以下のプロセスにおける触媒として使用される可能性があります:
  • 芳香族アルデヒド、ベンジルアミン、β-ケトエステル、およびニトロアルカンの4成分縮合反応による四置換ピロール誘導体の合成。
  • テトラヒドロピラニル(THP)エステルとtert-ブチルジメチルシリル(TBS)エステルから対応するヒドロキシル化合物への脱保護のための1,2-エタンジチオールとの併用。
  • ビギネリ縮合反応を介したアルデヒドとβ-ケトエステルからの3,4-ジヒドロピリミジノンの合成。
塩化ニッケル(II)六水和物は、四置換ピロール誘導体の高収率合成における触媒として用いられる可能性があります。また、テトラヒドロピラニル(THP)エーテルおよびtert-ブチルジメチルシリル(TBS)エーテルから対応するヒドロキシル化合物への変換のために使用される可能性があります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223387-BULK:
223387-VAR:
223387-500G:4548173293752
2540054:
223387-VAR-D:
223387-2KG:4548173293745
223387-25G:4548173293738
223387-RSAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalysis of the Biginelli reaction by ferric and nickel chloride hexahydrates. One-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones.
Lu J and Bai Y.
Synthesis, 2002(04), 0466-0470 (2002)
The Crystal Structure of Nickel Chloride Hexahydrate, NiCl2.6H2O.
Mizuno J.
Journal of the Physical Society of Japan, 16(8), 1571-1580 (1961)
Synthesis of tetra-substituted pyrroles, a potential phosphodiesterase 4B inhibitor, through nickel (II) chloride hexahydrate catalyzed one-pot four-component reaction.
Khan AT, et al.
Tetrahedron Letters, 53(32), 4145-4150 (2012)
A catalytic amount of nickel (II) chloride hexahydrate and 1, 2-ethanedithiol is a good combination for the cleavage of tetrahydropyranyl (THP) and tert-butyldimethylsilyl (TBS) ethers.
Khan AT, et al.
Tetrahedron Letters, 45(52), 9617-9621 (2004)
Ritu Tyagi et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 33(2), 134-141 (2011-09-20)
Heavy metals are known for their associated nephrotoxicity and nickel is no exception. An integrated metabonomic approach, based on high-resolution (1) H NMR spectroscopy, was applied to determine the acute biochemical effects of NiCl(2) on the renal tissues of rats.