Merck
W300403
Sigma-Aldrich
サリチルアルデヒド
≥98%, FG
別名:
2-ヒドロキシベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HO)C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
122.12
FEMA番号:
3004
Beilstein:
471388
欧州評議会番号:
605
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.055
NACRES:
NA.21
官能:
medicinal; cooling; spicy
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4.2 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 33 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.573 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
密度
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
salicylaldehyde
官能
medicinal; cooling; spicy
SMILES記法
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChI Key
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サリチルアルデヒドは、そば粉の主な臭気成分です。アニスやバニラの抽出物にも含まれています。
アプリケーション
  • イミノ化リグニンの容易な合成によるフリーラジカルおよび鉛イオン捕捉能力の向上:本研究では、サリチルアルデヒドを使用したイミノ化リグニンの新規合成法が紹介されています。改良されたリグニンは、大幅に改善されたフリーラジカルおよび鉛イオン捕捉能力を示し、環境修復や生化学的プロセスにおけるその潜在的な応用可能性が強調されています(Xia et al., 2024)。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W300403-VAR-K:
W300403-10KG:
W300403-10KG-K:4548173974620
W300403-25KG:
W300403-SAMPLE:
W300403-SAMPLE-K:
W300403-1KG:
W300403-1KG-K:4548173974637
W300403-25KG-K:4548173974644
W300403-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Salicylaldehyde is a characteristic aroma component of buckwheat groats.
Janes D & Kreft S.
Food Chemistry, 109(2), 293-298 (2008)
Spectrophotometric profiles of off-flavor aldehydes by using their reactions with 2-thiobarbituric acid.
Guzman-Chozas M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(7), 2452-2457 (1997)
Rhodium(III)-catalyzed dehydrogenative Heck reaction of salicylaldehydes.
Zhuangzhi Shi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(32), 8092-8096 (2012-06-30)
Ziyad A Taha et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 81(1), 317-323 (2011-07-15)
Eight new lanthanide metal complexes [LnL(NO(3))(2)]NO(3) {Ln(III) = Nd, Dy, Sm, Pr, Gd, Tb, La and Er, L = bis-(salicyladehyde)-1,3-propylenediimine Schiff base ligand} were prepared. These complexes were characterized by elemental analysis, thermogravimetric analysis (TGA), molar conductivity measurements and spectral
Wen-Yong Han et al.
Organic letters, 14(4), 976-979 (2012-02-02)
The catalytic enantioselective three-component Petasis reaction among salicylaldehydes, amines, and organoboronic acids with a newly designed thiourea-binol catalyst is presented. A broad range of alkylaminophenols can be obtained in good yield (up to 92%) and good to high enantioselectivity (up