安全性情報
8.00640
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzaldehyde
for synthesis
別名:
2-Hydroxybenzaldehyde, Salicylaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O2
CAS番号:
分子量:
122.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
201-961-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.79 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
有効性
520 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C in H2O)
mp
-7 °C
転移温度
flash point 78 °C
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChI Key
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.167
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US1800640/1000:
8006401000:
8006400005:
8006400000:
IN28006400100:
8006409025:
IN28006400250:
8006409999:
8006400250:
US1800640/0250:
試験成績書(COA)