Merck
84160
Sigma-Aldrich
サリチルアルデヒド
redist., ≥99.0% (GC)
別名:
2-ヒドロキシベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HO)C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
471388
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99.0% (GC)
蒸気密度
4.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 33 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
品質
redist.
不純物
≤0.2% water
屈折率
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
bp
197 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
密度
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChI Key
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Salicylaldehyde can be used to synthesize:
  • Salicylidene-tris(aminomethyl)ethane chelating agent which can form metal chelates with Fe3+, probes for 19F magnetic resonance imaging.
  • Schiff base ligands via condensation with cycloalkylamines.
  • 3-acetylcoumarin, an intermediate for the synthesis of various pyrrolidone fused coumarins and furan fused coumarins.
  • Biologically important 2-amino-4H-chromene scaffolds via multicomponent reaction with nitroalkanes and malononitrile.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84160-500ML:
84160-VAR:
84160-INTR:
84160-100ML:
84160-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluorous-Soluble Metal Chelate for Sensitive Fluorine-19 Magnetic Resonance Imaging Nanoemulsion Probes.
Jahromi AH, et al.
ACS Nano (2018)
Organometallic-mediated radical polymerization using well-defined Schiff base cobalt (II) complexes.
Silva YF, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 1-22 (2018)
Solvent-free cascade reaction: direct multicomponent assembling of 2-amino-4H-chromene scaffold from salicylaldehyde, malononitrile or cyanoacetate and nitroalkanes.
Elinson MN, et al.
Tetrahedron, 66(23), 4043-4048 (2010)
A detailed investigation of the multicomponent reaction of salicylaldehyde, ethyl acetoacetate and isocyanides under microwave heating.
Amanpour T, et al.
Tetrahedron, 71(39), 7159-7169 (2015)
Rhodium(III)-catalyzed dehydrogenative Heck reaction of salicylaldehydes.
Zhuangzhi Shi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(32), 8092-8096 (2012-06-30)