Merck
202185
Sigma-Aldrich
塩化コバルト(II) 六水和物
reagent grade
別名:
塩化第一コバルト 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CoCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
237.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 0 °C)
形状
crystals or chunks
濃度
24.0-25.5% (EDTA titration)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cobalt(II) chloride hexahydrate has a cobalt ion surrounded by a tetragonal arrangement of chloride ligands. Four water molecules occupy a square plane about cobalt while chloride ions occupy axial positions. Its crystals belong to the monoclinic lattice system.
アプリケーション
Cobalt(II) chloride hexahydrate may be used in the following studies:
  • For the in-situ synthesis of nickel(0) and cobalt(0) nanoclusters stabilized by poly(4-styrene sulfonic acid-co-maleic acid).
  • Preparation of polyvinylidene fluoride (PVDF)-cobalt (II) chloride hexahydrate nanofiber composites, via electrospinning method.
  • As catalyst for the synthesis of 2-arylbenzimidazole.
  • Acetylation of alcohols with carboxylic acids to form the corresponding acylated products.
  • Tosylation of aliphatic and aromatic alcohols with tosylic acid.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202185-BULK:
202185-250G:4548173313320
202185-25G:4548173313337
202185-1KG:4548173313313
202185-100G:4548173313306
202185-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Crystal spectra of cobalt (II) chloride hexahydrate
Joy HW and Fogel N
The Journal of Physical Chemistry, 79(4), 345-349 (1975)
Cobalt (II)-catalyzed direct acetylation of alcohols with acetic acid.
Velusamy S, et al.
Tetrahedron, 61(8), 2011-2015 (2005)
Cobalt (II) catalyzed tosylation of alcohols with p-toluenesulfonic acid.
Velusamy S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 203-205 (2004)
Preparation of PVDF nanofiber composites for hydrogen generation from sodium borohydride.
Chinnappan A, et al.
Energy, 36(2), 755-759 (2011)
A simple and convenient one-pot synthesis of benzimidazole derivatives using cobalt (II) chloride hexahydrate as catalyst.
Khan AT, et al.
Synthetic Communications, 39(13), 2339-2346 (2009)