グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
98%
98.0-102.0% (ACS specification)
フォーム
powder, crystals or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cobalt
不純物
≤0.01% insolubles
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.1%
Zn: ≤0.03%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 対応するアルコールとケトンを合成するための、N-ヒドロキシフタルイミドによるスチレンの二酸素化。
- 第一級アミンとイミンの酸化的カップリング。
- β-インドリルケトンを合成するための、インドールと活性化オレフィン間のフリーデルクラフツ反応
- β-エナミノンおよびβ-エナミノエステルの合成。
- セレノールおよびチオールエステルを合成するための、アシルクロリドとジセレニドまたはジスルフィドの反応。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
255599-5G:4548173313627
255599-100G:4548173313603
255599-500G:4548173313610
255599-25KG:
255599-BULK:
255599-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック