Merck
B4600
Sigma-Aldrich
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸無水物
97%
別名:
トリメリット酸無水物, ベンゼン-1,2,4-トリカルボン酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4O5
CAS番号:
分子量:
192.13
Beilstein:
9394
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
6.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
solid
expl. lim.
7 %
mp
163-166 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸無水物(TA)は、多目的用途の親水性単量体であり、エポキシベースの樹脂の硬化剤として、また塩化ポリビニル(PVC)の可塑剤として使用されます。
アプリケーション
TAはサトウキビバガスを化学的に修飾でき、これは水溶液からオーラミンおよびサフラニン色素を吸収するために使用できます。TAをエポキシプロパンと配合し、紫外線ベースのコーティングに用いる多量体として使用できるポリウレタンアクリレートの合成に使用できます。ポリアミドP84超ろ過メンブレンは、アミド結合を無水物と相互作用させることで、TAで官能基化できます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
440.6 °F - closed cup
引火点(℃)
227 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B4600-1KG:4548173947440
B4600-VAR:
B4600-BULK:
B4600-25G:4548173947457
B4600-500G:4548173947464
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Trimellitated sugarcane bagasse: A versatile adsorbent for removal of cationic dyes from aqueous solution. Part I: Batch adsorption in a monocomponent system.
Fideles RA, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 515(11), 172-188 (2018)
Hybrid polymer/MOF membranes for Organic Solvent Nanofiltration (OSN): Chemical modification and the quest for perfection.
Campbell J.
Journal of Membrane Science , 503(2), 166-176 (2016)
Synthesis and characterization of hyperbranched polyurethane acrylates used as UV curable oligomers for coatings.
Xu G and Shi W
Progress in Organic Coatings, 52(2), 110-117 (2005)
Vibrational, electronic and quantum chemical studies of 1, 2, 4-benzenetricarboxylic-1, 2-anhydride.
Arjunan V, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 110(11), 141-150 (2013)
Optimized synthesis and properties of surfactant-free water-reducible acrylate-alkyd resin emulsion.
Liang L, et al.
Progress in Organic Coatings, 77(11), 1715-1723 (2014)