Merck
32950
Sigma-Aldrich
4,4′-ジアミノジフェニルメタン
≥97.0% (GC)
別名:
4,4′-メチレンジアニリン, MDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2
CAS番号:
分子量:
198.26
Beilstein:
474706
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
mp
88-92 °C
溶解性
water: soluble
SMILES記法
Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2
InChI Key
YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,4′-ジアミノジフェニルメタンは、二座架橋配位子として作用してアミン水素原子との水素結合を形成します。また、いくつかの非共有相互作用にも関与します。
アプリケーション
以下の用途に4,4'-ジアミノジフェニルメタンが使用されました:
  • ビスフェノールインプリンティングのダミーテンプレートとして
  • アミノ修飾多層カーボンナノチューブ/ポリジメチルシロキサンの合成に
  • エポキシ樹脂複合材料の形成動態を研究するための硬化剤として
  • ゴム産業界でエポキシ樹脂硬化剤として
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Liver, Liver,eye - retina
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
429.8 °F - closed cup
引火点(℃)
221 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32950-BULK:
32950-1KG:4548173937298
32950-50G:4548173937311
32950-VAR:
32950-250G:4548173937304
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carcinogenic and chronic effects of 4,4'-diaminodiphenylmethane, an epoxyresin hardener.
R Schoental
Nature, 219(5159), 1162-1163 (1968-09-14)
Cong Hu et al.
Journal of chromatography. A, 1300, 165-172 (2013-06-04)
In this work, amino modified multi-walled carbon nanotubes/polydimethylsiloxane (multi-walled carbon nanotubes-4,4'-diaminodiphenylmethane/polydimethylsiloxane, MWCNTs-DDM/PDMS) was synthesized, and utilized as a novel coating for stir bar sorptive extraction (SBSE) of seven phenols (phenol, 2-chlorophenol, 2-nitrophenol, 4-nitrophenol, 2,4-dimethylphenol, p-choro-m-cresol and 2,4,6-trichlorphenol) in environmental water
Jessica M Labonté et al.
The ISME journal, 9(11), 2386-2399 (2015-04-08)
Viral infections dynamically alter the composition and metabolic potential of marine microbial communities and the evolutionary trajectories of host populations with resulting feedback on biogeochemical cycles. It is quite possible that all microbial populations in the ocean are impacted by
A dsc kinetic study on the effect of filler concentration on crosslinking of diglycidylether of bisphenol-A with 4, 4'-diaminodiphenylmethane.
de Miranda MIG, et al.
Polymer, 38(5), 1017-1020 (1997)
Xiaoli Sun et al.
Journal of chromatography. A, 1343, 33-41 (2014-04-15)
A simple and fast method for both dummy template selection and polymer composition optimization is proposed here. A series of dummy templates for bisphenols imprinting were screened by running them on a non-imprinted polymer (NIP) column with porogen solvent as