グレード
technical grade
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 38 °C)
アッセイ
95%
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NC1CCC(CC1)CC2CCC(N)CC2
InChI
1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
InChI Key
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
318.2 °F - closed cup
引火点(℃)
159 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
368849-250G:
368849-VAR:
368849-BULK:
368849-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of applied toxicology : JAT, 11(5), 367-371 (1991-10-11)
1,4-Bis(aminocyclohexyl)methane (PACM; CAS No. 1761-71-3) is a white solid considered for use in polymeric systems. PACM is moderately toxic systemically, with the acute oral lethal dose in rats between 670 and 1000 mg kg-1. PACM is a weak dermal sensitizer
Contact dermatitis, 48(6), 305-309 (2003-10-09)
From August 1999 to April 2001, there was an outbreak of severe eczema at a factory manufacturing medical equipment. A glue, mainly based on the isocyanate dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (DMDI), was suspected as being the cause of the problem. 16 workers with