アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
crystals
bp
230 °C/13.33 hPa
mp
60-64 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCc1ccc(cc1)CN
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6,9-10H2
InChI Key
ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3