Merck
87265
Sigma-Aldrich
テトラフルオロコハク酸無水物
≥98.0% (T)
別名:
パーフルオロコハク酸無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4F4O3
CAS番号:
分子量:
172.03
Beilstein:
156388
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98.0% (T)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.327
bp
54-56 °C (lit.)
密度
1.609 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
fluoro
SMILES記法
FC1(F)C(=O)OC(=O)C1(F)F
InChI
1S/C4F4O3/c5-3(6)1(9)11-2(10)4(3,7)8
InChI Key
ZLVLNNCBGQYRAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87265-500MG:
87265-VAR:
87265-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)