Merck
305251
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Trifluoroacetamido)succinic anhydride
97%
別名:
(S)-(−)-2-Trifluoroacetamidosuccinic anhydride, N-Trifluoroacetyl-L-aspartic acid anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4F3NO4
CAS番号:
分子量:
211.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −28.0°, c = 1 in THF
mp
131-132 °C (lit.)
官能基
amide
anhydride
ester
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)N[C@H]1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C6H4F3NO4/c7-6(8,9)5(13)10-2-1-3(11)14-4(2)12/h2H,1H2,(H,10,13)/t2-/m0/s1
InChI Key
ABTJOHYOWBAGTP-REOHCLBHSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Useful in the synthesis of 2-amino-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, a potent dopamine agonist. Used in the synthesis of sweetening agents, such as N-trifluoroacetyl-L-aspartic acid α-amides and α-anilides.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
305251-VAR:
305251-250MG:
305251-BULK:
305251-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 50, 3619-3619 (1985)
L-4'-Cyano-3-(2,2,2-trifluoroacetamido)succinanilic acid and related synthetic sweetening agents.
M Lapidus et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(2), 163-166 (1973-02-01)