品質
dried
untreated
組成
Al2O3, 4.1%
CaO, 0.4%
Fe2O3, 1.6%
MgO, 0.2%
Na2O + K2O, 1.4%
P2O5, 0.3%
SiO2, 90.2%
TiO2, 0.2%
損失
3.2-10.0% loss on ignition, 900°C
pH
~7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
06858-VAR:
06858-5KG:4548173984346
06858-1KG:4548173984339
06858-VAR-D:
06858-BULK:
試験成績書(COA)